Läs mer
Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blue
Blue, Green, Red, Yellow
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Green
Purple
Red
Rosa
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Förvara prover säkert och snabbt identifiera dem med Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock. Dessa ställ har en stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät.
- Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
- Lid protects samples and allows stacking
- 100% Recycled plastic
- Several colors available
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reversible Microtube Rack |
| Beskrivning | Reversible Microtube Rack |
| Färg | Blue, Green, Red, Yellow |
| Håller | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Staplingsbar | Yes |
| nr per ärende | 12 Racks |