Läs mer
Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock
Produktkod. 15282849 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Grön, Rött, Gult
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Grön
Gult
Lila
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15282849 Fluorescerande grön Paket med 12
12328182 Blått, Grön, Rött, Gult Paket med 12
10757902 Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila Paket med 12
11761253 Grön Paket med 12
11771253 Blått Paket med 12
10578862 Lila Paket med 12
11580105 Gult Paket med 12
10320311 Rosa Paket med 12
10579052 Fluorescerande orange Varje
11791253 Rött Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15282849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3655.00 SEK
    3234.40 SEK / Paket med 12
    Save 420.60 SEK
    11% Av
I lager
Förvara prover säkert och identifiera dem snabbt med detta vändbara mikrorörsställ med lock, som har en låg profildesign med ett alfanumeriskt rutnät.
Förvara prover säkert och snabbt identifiera dem med Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock. Dessa ställ har en stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät.
  • Håll 0,2 ml rör på ena sidan, 0,5 ml rör på den andra
  • Locket skyddar proverna och möjliggör stapling
  • 100% återvunnen plast
  • Flera färger tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vändbart mikrorörstativ
Färg Fluorescerande grön
Håller Mikrorör (0,2 ml), Mikrorör (0,5 ml)
Material Återvunnen plast
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
nr per ärende 12 ställ
Produkttyp Vändbart mikrorörstativ