Learn More
Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Färg:
Blå, Grön, Röd, Gul, Green, Red, Yellow
Blått
Fluorescerande grön
Fluorescerande grön, Fluorescerande orange, Fluorescerande rosa, Lila
Fluorescerande orange
Grön
Gult
Lila
Rosa
Rött
Conditionnement:
Paket med 12
Varje
Description
Förvara prover säkert och snabbt identifiera dem med Thermo Scientific™ Vändbara mikrorörstativ med lock. Dessa ställ har en stabil design med låg profil med ett alfanumeriskt rutnät.
- Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
- Lid protects samples and allows stacking
- 100% Recycled plastic
- Several colors available
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Reversible Microtube Rack |
| Beskrivning | Reversible Microtube Rack |
| Färg | Blå, Grön, Röd, Gul, Green, Red, Yellow |
| Håller | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Staplingsbar | Yes |
| nr per ärende | 12 Racks |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu