Läs mer
Grant Instruments™ Vändbar upphöjd hylla för vattenbad utan omrörning
Beskrivning
- Välj från en mängd olika storlekar för att passa din tank.
- För användning med tankmodeller av antingen rostfritt stål och plast
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Halva ytan av SBB Aqua 18 Plus eller Sub Aqua 18 Pro |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 40 eller 135 mm |