Läs mer
Grant Instruments™ Vändbar upphöjd hylla för vattenbad utan omrörning
Produktkod. 11476407
Change view
För användning med (utrustning):
Halva ytan av SBB Aqua 12 Plus, Sub Aqua 12 Pro eller Sub Aqua Pro Dubbel
Halva ytan av SBB Aqua 18 Plus eller Sub Aqua 18 Pro
Halva ytan av SBB Aqua 26 Plus eller Sub Aqua 26 Pro
Halva ytan av SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11476407 Halva ytan av SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro Varje
11456407 Halva ytan av SBB Aqua 18 Plus eller Sub Aqua 18 Pro Varje
11466407 Halva ytan av SBB Aqua 26 Plus eller Sub Aqua 26 Pro Varje
11446407 Halva ytan av SBB Aqua 12 Plus, Sub Aqua 12 Pro eller Sub Aqua Pro Dubbel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11476407 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer RS36H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter två hylldjup för att rymma grunda fartyg. Grant Instruments™ Vändbar upphöjd hylla för vattenbad utan omrörning kan användas med en mängd andra Grant-värmecirkulatorer och uppvärmda cirkulationsbad.
  • Välj från en mängd olika storlekar för att passa din tank.
  • För användning med tankmodeller av antingen rostfritt stål och plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Halva ytan av SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 45 eller 135 mm