missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies Reversine
Beskrivning
- Reversine is a 2,6-disubstituted purine derivative that inhibits the human A3 adenosine receptor, nonmuscle myosin II heavy chain, mitogen activated extracellular signal regulated kinase-1 (MEK1), and Aurora B kinase (Chen et al.; Perreira et al.; D'Alise et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 656820-32-5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C21H27N7O |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?