Läs mer
Reversine, MedChemExpress
Beskrivning
Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reversine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 656820-32-5 |
| Färg | Light Green |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27N7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (50.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C1(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=NC(NC4CCCCC4)=C5C(NC=N5)=N1 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?