Läs mer
Reversine, MedChemExpress
Produktkod. 16492267
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492267 50 mg
16448737 5 mg
16416138 10 mg
16406526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492267 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14711
MedChemExpress Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.
Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reversine
Fysisk form Solid
CAS 656820-32-5
Färg Light Green
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N7O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (50.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=NC(NC4CCCCC4)=C5C(NC=N5)=N1
Molekylvikt (g/mol) 393.49
Formel vikt 393.49
Procent renhet 99.22%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.