Läs mer
Revexepride, MedChemExpress
Beskrivning
Revexepride is a highly selective 5-HT4 receptor agonist, and a potential inducer of CYP3A4 enzyme, used for the treatment of gastroesophageal reflux disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Revexepride |
| CAS | 219984-49-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H32ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | O=C(C1=C(OC(C)(C)C2)C2=C(N)C(Cl)=C1)NC[C@H]3[C@H](O)CN(CCCOC)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.95 |
| Formel vikt | 425.95 |
| Procent renhet | 95.81% |
| Visa mer |