Läs mer
Revision 4 Analytes, High Level, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15205786 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15205786 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15205786 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 5242R4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    1057.07 SEK / 1ml
    Save 137.93 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1-diklorpropanon513-88-22000 μg/ml
1-klorbutan109-69-32000 μg/ml
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
2-nitropropan79-46-92000 μg/ml
4-metyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Aceton67-64-12000 μg/ml
Akrylnitril107-13-12000 μg/ml
Allylklorid107-05-12000 μg/ml
Koldisulfid75-15-02000 μg/ml
Kloroacetonitril107-14-22000 μg/ml
Eter60-29-72000 μg/ml
Etylmetakrylat97-63-22000 μg/ml
Hexakloretan67-72-12000 μg/ml
Jodmetan74-88-42000 μg/ml
Metakrylnitril126-98-72000 μg/ml
Metylakrylat96-33-32000 μg/ml
Metylmetakrylat80-62-62000 μg/ml
Metyl-tert-butyleter1634-04-42000 μg/ml
Nitrobensen98-95-32000 μg/ml
Pentakloretan76-01-72000 μg/ml
Propionitril107-12-02000 μg/ml
Tetrahydrofuran109-99-92000 μg/ml
trans-1,4-diklor-2-buten110-57-62000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Namnnotering Metod 524.2
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Metoder För US EPA Method 524.2
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning