Läs mer
Gibco™ RevitaCell™ Tillägg (100X)
Produktkod. 15317447 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15317447 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 15317447 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2644501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
RevitaCell™ Tillägg (100X)
RevitaCell™ Supplement (100X) har optimerats för användning med pluripotenta stamceller (PSCs), antingen som en återhämtningslösning efter upptining för att förbättra cellviabiliteten eller i kombination med Essential 8™ Medium för att förbättra encellspassageapplikationer. Det kan också användas för återhämtning av primära neuroner, traditionellt en utmanande cell för att effektivt återhämta sig. Den betydande förbättringen som ses i dessa applikationer beror på närvaron av en mer specifik ROCK-hämmare i kombination med molekyler som innehåller antioxidanter och fria radikaler som eliminerar egenskaper som minimerar påverkan av stress på cellerna.
  • Aktivering —ger maximal cellviabilitet vid utförande av enkelcellspassage
  • Snabb cellåtervinning —hög cellviabilitet efter upptining och tillväxt av pluripotenta stamceller (passeras som klumpar eller enstaka celler) och neuroner
  • Konsekvent —formulerad med animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade material för kvalitet och förtroende
    Encellspassage
    Användning av RevitaCellTM-supplementet i 18-24 timmar efter passage av en enda cell ger en stor förbättring av cellöverlevnad. Celler har visat sig nå passagesammanflöde inom 3-4 dagar efter sådd.
    Högre specificitet
    Kinasprofilering av små molekyler för överlevnad i RevitaCell™ Supplement visar högre specificitet i jämförelse med traditionella ROCK-hämmare (dvs Y-27632 och Tiazovivin).
    Snabbare återhämtning efter upptining
    PSC:er återhämtade sig vid 40 000 livsdugliga celler/cm 2 med användning av media kompletterat med RevitaCell™ Tillskott under de första 24 timmarna efter upptining, följt av utfodring utan tillskott Essential 8™ Medium når vanligtvis 80 % sammanflöde på <5 dagar, vilket avsevärt minskar den genomsnittliga återhämtningstiden efter upptining för de flesta kryokonserveringslösningar. Neuritutväxt av neuroner förbättras också avsevärt med hjälp av RevitaCell™ Tillägg.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras vid -5 till -20 °C och skyddas mot ljus.
    Celltyp Stamceller (iPS - Induced Pluripotent Stem)
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung
    Koncentration 100 X
    Typ av kultur Stamcell (embryonisk, iPS - Inducerad pluripotent stam)
    Produkttyp Medietillägg
    Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
    Produktlinje Gibco, RevitaCell
    Kvantitet 5 ml
    Frakt skick Torr is
    Källa Fri från animaliskt ursprung