Läs mer
Revizinone, MedChemExpress
Beskrivning
Revizinone is a novel selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor with IC50 values on this enzyme to 0.036 microM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Revizinone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 133718-29-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H29N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | R80122 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.01 mM) |
| Visa mer |