Läs mer
Texwipe™ Revolve™ AlphaMop™ Omslag
Produktkod. 17436613
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet
17436613 Sterila
17486613 Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17436613 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX1721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26105.00 SEK
    20295.11 SEK / Paket med 100
    Save 5809.89 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Revolve™ AlphaMop™ 2-i-1-överdrag, de första hållbara överdragen för renrumsindustrin, är gjorda av 100 % återvunnen polyester. Revolve™ mop täcker bistånd i hållbarhetsmål, vilket minskar mängden vattenflaskor efter konsument som går till soptippar och koldioxidutsläpp.
  • Moppning och rengöring av stora och små ytor.
  • Applicera och ta bort desinfektionsmedel.
  • Spillkontroll.
  • Rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel.
  • Lämplig för användning med temperaturer lägre än 400 °F (205 °C).
  • Det integrerade polyesterhöljet/kuddedesignen gör det möjligt att byta ut överdrag och kuddar i en ettstegsprocess.
  • Den integrerade designen erbjuder hög sorptionskapacitet, vilket är idealiskt för spillkontroll, rengöring och lösningstillämpning.
  • Överdragen passar lätt över mopphuvudet, vilket möjliggör ett snabbt byte.
  • Den integrerade polyesterkudden säkerställer att moppen överensstämmer med ytorna för konsekvent kontakt och rengöring.
  • Revolve™ bearbetning ger låga nivåer av joner, NVR (icke-flyktiga rester), partiklar och fibrer för användning i kritiska rengöringsapplikationer och miljöer.
  • Autoklavsäkert.
  • Sterila överdrag är individuellt partikodade för spårbarhet och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Produkttyp Moppskydd
Färgkod Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färgkodad Nej
Material Polyester