Läs mer
Texwipe™ Revolve™ Torka förseglade kanttorkar
Beskrivning
- Genom att använda Revolve™ produkter, företag deltar i återanvändning av polyesterpolymerer, vilket sparar antalet flaskor som anges på varje produktpåse från att deponeras
- Revolve™ bearbetning ger låga nivåer av joner, NVR (icke-flyktiga rester), partiklar och fibrer för användning i kritiska rengöringsapplikationer och miljöer
- Designad för hög sorptionskapacitet vilket är idealiskt för spillkontroll, rengöring och lösningstillämpningar
- Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav
- Sterila Wipers är trippelpåsade med ett fodral som bildar ett fjärde lager av skydd
- Gamma bestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 enligt AAMI Riktlinjer
- Individuellt parti kodat för spårbarhet och kvalitetskontroll
- Steril valideringsdokumentation tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. |
| För användning med (applikation) | Rengöring, applicering och borttagning av desinfektionsmedel |
| Mättnadslösning | Omättad |
| Visa mer |