Läs mer
Texwipe™ Revolve™ Torka förseglade kanttorkar
Produktkod. 17446613
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum.
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
9 x 9 tum.
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tum.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet
17446613 4 x 4 tum. Icke-steril
17496603 4 x 4 tum. Sterila
17456613 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm) Icke-steril
17406613 9 x 9 tum. Sterila
17466613 12 x 12 tum. Icke-steril
17416613 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17446613 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9286.40 SEK
    8414.37 SEK / Paket med 2000
    Save 872.03 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Tillverkad av 100 % återvunnet polyestermaterial och bearbetat på Texwipes helautomatiska tillverkningssystem. Revolve™ Torkare bidrar till hållbarhetsmålen genom att minska mängden vattenflaskor som går till deponier och minska koldioxidutsläppen.
  • Genom att använda Revolve™ produkter, företag deltar i återanvändning av polyesterpolymerer, vilket sparar antalet flaskor som anges på varje produktpåse från att deponeras
  • Revolve™ bearbetning ger låga nivåer av joner, NVR (icke-flyktiga rester), partiklar och fibrer för användning i kritiska rengöringsapplikationer och miljöer
  • Designad för hög sorptionskapacitet vilket är idealiskt för spillkontroll, rengöring och lösningstillämpningar
  • Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav
  • Sterila Wipers är trippelpåsade med ett fodral som bildar ett fjärde lager av skydd
  • Gamma bestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 enligt AAMI Riktlinjer
  • Individuellt parti kodat för spårbarhet och kvalitetskontroll
  • Steril valideringsdokumentation tillgänglig
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kanter Sluten
Mått (L x B) 4 x 4 tum.
För användning med (applikation) Rengöring, applicering och borttagning av desinfektionsmedel
Mättnadslösning Omättad
Sterilitet Icke-steril
Gröna funktioner Tillverkad av 100 % återvunnet polyestermaterial