Läs mer
Texwipe™ Revolve™ Förseglade kant förvättade torkare
Produktkod. 17416683
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum.
230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
9 x 9 tum.
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet
17416683 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum) Icke-steril
17406683 4 x 4 tum. Icke-steril
17476673 4 x 4 tum. Sterila
17486673 9 x 9 tum. Sterila
17426683 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Icke-steril
17496673 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17416683 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1709P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.02 SEK
    2451.00 SEK / Paket med 200
    Save 254.02 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Tillverkad av 100 % återvunnet polyestermaterial och bearbetat på Texwipes helautomatiska tillverkningssystem. Revolve™ Torkare bidrar till hållbarhetsmålen genom att minska mängden vattenflaskor som går till deponier och minska koldioxidutsläppen.
  • Genom att använda Revolve™ produkter, företag deltar i återanvändning av polyesterpolymerer, vilket sparar antalet flaskor som anges på varje produktpåse från att deponeras
  • Revolve™ bearbetning ger låga nivåer av joner, NVR (icke-flyktiga rester), partiklar och fibrer för användning i kritiska rengöringsapplikationer och miljöer
  • Designad för hög sorptionskapacitet vilket är idealiskt för spillkontroll, rengöring och lösningstillämpningar
  • Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav
  • Förvåt med 0,2μ m filtrerad USP-grade 70% IPA / 30% DI Water
  • Torkare ger konsekvent, optimerad rengöringseffektivitet med repeterbara fukt- och VOC-nivåer
  • Förpackad i lättanvända, återförslutbara glidpåsar som minskar lösningens avdunstning för att bibehålla en jämn fuktighetsnivå för torkaren
  • Sterila torkare är trippelpåsade med ett fodral som bildar ett fjärde lager av skydd
  • Gamma bestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 enligt AAMI Riktlinjer
  • Individuellt parti kodat för spårbarhet och kvalitetskontroll
  • Steril valideringsdokumentation tillgänglig
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Kanter Sluten
Mått (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
För användning med (applikation) Rengöring, applicering och borttagning av desinfektionsmedel
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Gröna funktioner Tillverkad av 100 % återvunnet polyestermaterial