Läs mer
Texwipe™ Revolve™ Förseglade kant förvättade torkare
Description
- Genom att använda Revolve™ produkter, företag deltar i återanvändning av polyesterpolymerer, vilket sparar antalet flaskor som anges på varje produktpåse från att deponeras
- Revolve™ bearbetning ger låga nivåer av joner, NVR (icke-flyktiga rester), partiklar och fibrer för användning i kritiska rengöringsapplikationer och miljöer
- Designad för hög sorptionskapacitet vilket är idealiskt för spillkontroll, rengöring och lösningstillämpningar
- Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav
- Förvåt med 0,2μ m filtrerad USP-grade 70% IPA / 30% DI Water
- Torkare ger konsekvent, optimerad rengöringseffektivitet med repeterbara fukt- och VOC-nivåer
- Förpackad i lättanvända, återförslutbara glidpåsar som minskar lösningens avdunstning för att bibehålla en jämn fuktighetsnivå för torkaren
- Sterila torkare är trippelpåsade med ett fodral som bildar ett fjärde lager av skydd
- Gamma bestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 enligt AAMI Riktlinjer
- Individuellt parti kodat för spårbarhet och kvalitetskontroll
- Steril valideringsdokumentation tillgänglig
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. |
| För användning med (applikation) | Rengöring, applicering och borttagning av desinfektionsmedel |
| Mättnadslösning | 70% IPA/30% DI-vatten |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- X200 Revolve 23X23CM Sterile Wipers Pre-Wetted Wit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl Alcohol