Specifikationer
| Längd (metrisk) bas | 95 mm |
| Bredd (metrisk) bas | 75 mm |
| Produkttyp | Screen Support |
| Storlek | 34 mm grepp |
| För användning med (applikation) | For Safety Screen, To Support Flat Objects Such As Boards, Manometers, Etc., Up To 34mm Thick In The Vertical Position And For General Laboratory Use |
| Vikt (metrisk) | 1.4 kg |