Läs mer
REXO1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Produktkod. 18034948 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18034948 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18034948 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298052AF700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
REXO1 Polyclonal specifically detects REXO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen REXO1
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 700
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.1, ELOABP1elongin A-binding protein 1, EloA-BP1REX1, Elongin-A-binding protein 1, KIAA1138elongin A binding protein 1, REX1, RNA exonuclease 1 homolog (S. cerevisiae), TCEB3BP1RNA exonuclease 1 homolog, transcription elongation factor B polypeptide 3 binding protein 1, Transcription elongation factor B polypeptide 3-binding protein 1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human REXO1 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA Repair, Editing and Processing Endonucleases
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57455
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG