missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Reynosin, TRC

Produktkod. 30012513
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012513 10 mg -
30010501 2.5 mg 2.5mg
30003718 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR67723010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28254-53-7
Molekylformel C15H20O3
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Synonym (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-Decahydro-6-hydroxy-5a-methyl-3,9-bis(methylene)naphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one1beta,6alpha-Dihydroxy-gamma-lactone-eudesma-4(14),11(13)-dien-12-oic AcidNSC 155623Reinosin
IUPAC-namn (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-6-hydroxy-5a-methyl-3,9-dimethylidene-3a,4,5,6,7,8,9a,9b-octahydrobenzo[g][1]benzofuran-2-one
LEDER C[C@@]12CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)C3=C)[C@H]1C(=C)CC[C@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Reynosin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h10-13,16H,1-2,4-7H2,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1
Formel vikt 248.1412
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.