Läs mer
Phenomenex™ Rezex™ RCM-monosackarid Ca+2 (8 %), LC Column 300 x 7,8 mm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Rezex™ för separation av kolhydrater och organiska syror
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Partikelstorlek | 12 μm |
| pH | 7 |
| Porstorlek | Proprietär |
| Kolbelastning | 2 till 20 % |
| Material | Kiseldioxid |
| Teknik | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttyp | HPLC-kolumnen |