Läs mer
RF9, MedChemExpress
Beskrivning
RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RF9 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 876310-60-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H38N6O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (259.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (34.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(C23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)=O)=O)=O |
| Visa mer |