Läs mer
Hamilton RFID-läsare
Produktkod. 31257794
Change view
För användning med (utrustning):
Microlab 700-instrumentet
Produktkod. För användning med (utrustning)
31257794 Microlab 700-instrumentet
1 options
Produktkod. 31257794 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10106736
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
RFID-läsare designad för användning med kompatibla laboratoriesystem. Möjliggör identifierings- och spårningsfunktionalitet för förbättrat arbetsflöde.
  • Microlab RFID-läsare (PN: 10106736) för säker användarautentisering
  • Möjliggör kontrollerad åtkomst till Microlab 700-systemet
  • Ansluter till Microlab 700-kontrollen via USB
  • Ger snabb och pålitlig användarverifiering med RFID-teknik
Specifikationer
Produkttyp RFID-läsare
För användning med (utrustning) Microlab 700-instrumentet