Läs mer
Novus Biologicals™ RFPL1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18272990 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18272990 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18272990 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL115299
The RFPL1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC211141 and based on accession number NM_2126. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ret finger protein-like 1 (RFPL1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only