missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
RFTN2 Polyclonal antibody specifically detects RFTN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RFTN2 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulering | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | C2orf11, chromosome 2 open reading frame 11, FLJ30574, MGC117313, raftlin family member 2, raftlin-2, Raft-linking protein 2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 412-501 of human RFTN2 (NP_653230.2). KKASRHIKGEDKNKATSRSIGLDTTSSQPAESRHLPEECRLSPSRECWTKEGRLAQHNSFSGFSSSDNVLRELDDGQFDQEDGVTQVTCM |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?