missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RFXANK Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18691042 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18691042 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18691042 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297640F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RFXANK Polyclonal antibody specifically detects RFXANK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RFXANK
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias ANKRA1Regulatory factor X subunit B, ankyrin repeat-containing regulatory factor X-associated protein, BLS, DNA-binding protein RFXANK, F14150_1, MGC138628, regulatory factor X-associated ankyrin-containing proteinAnkyrin repeat family A protein 1, RFXB, RFX-BRFX-Bdelta4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RFXANK fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8625
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.