missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RG13022, MedChemExpress

Produktkod. 16466087
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466087 5 mg
16464606 100 mg
16409896 50 mg
16403368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101429

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor; inhibits the autophosphorylation reaction of the EGF receptor with an IC50 of 4 μM.

RG13022 is a tyrosine kinase inhibitor

Specifikationer

Kemiskt namn eller material RG13022
CAS 136831-48-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Tyrphostin RG13022
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Formel vikt 266.29
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.