Läs mer
RG14620, MedChemExpress
Produktkod. 16479886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479886 50 mg 50mg
16473358 10 mg -
16436087 5 mg -
16434606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16479886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101426
MedChemExpress RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RG14620
Fysisk form Solid
CAS 136831-49-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H8Cl2N2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Tyrphostin RG14620
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (121.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 275.13
Formel vikt 275.13
Procent renhet 99.85%