Läs mer
RG2833, MedChemExpress
Beskrivning
RG2833 is a brain-penetrant HDAC inhibitor with IC50s of 60 nM and 50 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. The Ki values for HDAC1 and HDAC3 are 32 and 5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RG2833 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1215493-56-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RGFP109 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.31 mM) |
| Visa mer |