Läs mer
RG3039, MedChemExpress
Produktkod. 16462826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16462826 25 mg 25mg
16454766 100 mg -
16430077 50 mg -
16423688 10 mg -
16416427 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16462826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RG3039
CAS 1005504-62-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23Cl2N5O
Kvantitet 25 mg
Synonym PF-06687859
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1
Molekylvikt (g/mol) 432.35
Formel vikt 432.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation