Läs mer
RG7713, MedChemExpress
Beskrivning
RG7713 (RO5028442) is a highly potent and selective Brain-Penetrant Vasopressin 1a (V1a) receptor antagonist with Kis of 1 nM (hV1a) and 39 nM (mV1a).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RG7713 |
| CAS | 920022-47-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28ClN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | RO5028442 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (45.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN(CCN(C)C)C2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCC4(C(C=CC=C5)=C5CO4)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.96 |
| Visa mer |