Läs mer
RG7800, MedChemExpress
Beskrivning
RG7800 is a SMN2 splicing modifier. RG7800 has the potential for spinal muscular atrophy treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RG7800 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1449598-06-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N6O |
| Synonym | RO6885247 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 2.5 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.4 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1.25 mg/mL (3.00 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=NN3C(C(CC)=NC(C)=C3)=C2)N=C4N1C=C(C5CCN(C)CC5)C=C4C |
| Visa mer |