Läs mer
RGB-286638 free base, MedChemExpress
Beskrivning
RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RGB-286638 free base |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 784210-88-4 |
| Färg | Yellowish Green |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H35N7O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.6 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NN1CCOCC1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C5=CC=C(CN6CCN(CCOC)CC6)C=C5)=NN3)=C2C4=O |
| Visa mer |