Läs mer
MedChemExpress RGD peptide (GRGDNP) (TFA)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.25% |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 728.63 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.62 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (68.62 mM) |