Läs mer
MedChemExpress RGD Trifluoroacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 2378808-45-6 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.36 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 60 mg/mL (130.33 mM) |