Learn More
RGFP966, MedChemExpress
Code produit 16436356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
16436356 100 mg
16435908 10 mg
16422057 50 mg
16408547 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16436356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress RGFP966 is a highly selective HDAC3 inhibitor with an IC50 of 80 nM and shows no inhibition to other HDACs at concentrations up to 15 μM. RGFP966 can penetrate the blood brain barrier (BBB).
RGFP966 is a highly selective HDAC3 inhibitor with an IC50 of 80 nM and shows no inhibition to other HDACs at concentrations up to 15 μM. RGFP966 can penetrate the blood brain barrier (BBB).
Spécification
Kemiskt namn eller material RGFP966
CAS 1357389-11-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19FN4O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMF : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (137.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(F)C=C1N)/C=C/C2=CN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)N=C2.[E]
Molekylvikt (g/mol) 362.4
Formel vikt 362.4
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.