missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RGS1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-1029
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RGS1 Polyclonal specifically detects RGS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Specifikationer
| RGS1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| 1R20Early response protein 1R20, BL34B-cell activation protein BL34, IER1, IR20immediate-early response 1, B-cell specific, regulator of G-protein signaling 1, regulator of G-protein signalling 1 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Cow, Mouse, Rat and Dog. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry 2.5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000 | |
| NP_002913 | |
| RGS1 | |
| Peptide with sequence C-NLLNDLQANSLK corresponding to C-Terminus according to NP_002913.3. | |
| 0.1 mg | |
| Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction | |
| 5996 | |
| Human | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering