Läs mer
RH 1788, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebufenozide-1-hydroxyethyl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-19(12-14)21(27)24(22(4,5)6)23-20(26)18-9-7-17(8-10-18)16(3)25/h7-13,16,25H,1-6H3,(H,23,26) |
| Formel vikt | 368.21 |