Läs mer
RH 9886, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebufenozide-hydroxymethyl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O3/c1-6-16-7-9-18(10-8-16)20(26)23-24(22(3,4)5)21(27)19-12-15(2)11-17(13-19)14-25/h7-13,25H,6,14H2,1-5H3,(H,23,26) |
| Formel vikt | 368.21 |