Läs mer
IKA™ RH basic 2 magnetisk kokplatta omrörare, omgivningstemperatur till 320 °C, rostfritt stål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10417792 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
10417792 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 10417792 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003339000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 100 till 2000 rpm, Form: Rund, Storlek: 5 tum dia.
  • Ekonomisk magnetomrörare med värmeplatta i rostfritt stål
  • Fast säkerhetskrets 400 °C
  • Mjukstartad omrörarmotor
  • Rör mängder upp till 10 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Rostfritt stål
Spänning 230 V
Controllertyp 0 till 6 skala (hastighet)
Modell RH basic 2
Storlek 5 tum dia.
Höjd (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 320 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 168 mm
Wattal 415 W
Vikt (engelska) 5.3 lb.
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 10 L
Omrörningsområde 100 till 2000 r/min