Beskrivning
- Den nya RH basic är den idealiska lösningen för alla som söker en kompakt, kraftfull magnetisk omrörare för nybörjar- eller grundläggande laboratoriebruk utan att kompromissa med professionell temperaturkontroll.
- Baserad på RH lite erbjuder RH basic alla fördelar från sin systermodell och går ett steg längre tack vare det integrerade kontakttermometergränssnittet och ETS-D5 som ingår i leveransomfånget.
- Möjliggör exakt, extern temperaturkontroll direkt i mediet.
- Extern temperaturkontroll med ETS-D5: ETS-D5-gränssnittet och den medföljande kontakttermometern mäter och styr temperaturen inte bara vid värmeplattan, utan direkt i mediet för maximal precision och processsäkerhet.
- Justerbar temperaturkrets för värmeplattan enligt laboratorieutrustningsstandard EN IEC 61010-2-010 för uppvärmda enheter.
- Två roterande och tryckknappar för oberoende inställning av inställningspunkten samt start och stopp av uppvärmnings- och omrörningsfunktionen.
- 600 W värmeeffekt och 135 mm aluminiumvärmeplatta med ökad ytstyrka för ett brett användningsområde och lång livslängd.
- Maxtemperatur: 310 °C och maxhastighet: 1500 varv per minut för kraftfull, homogen omrörning och effektiv uppvärmning.
- Energieffektiv EC-motor för kraftfull omrörning med minimal energiförbrukning.
- Extremt kompakt design: endast 168 x 217 mm, idealiskt för små arbetsytor.
- Låg självuppvärmning av värmeplattan, perfekt för att blanda temperaturkänsliga prover.
- Två monteringspunkter för flexibel användning och säker testuppställning.
- Med ETS-D5 inkluderad i leveransområdet blir RH basic ett fullfjädrat värme- och omrörningssystem för säker temperaturkontroll direkt i provet.
- Visning av inställd punkt och faktisk temperatur med en upplösning på 0,1 K och hög kontrollnoggrannhet (±0,2 K + PT1000 sensortolerans, klass A).
- Optimerad PID-kontroll för stabil temperaturkontroll utan överskridning.
- Automatisk avstängning av den magnetiska omröraren vid sensorfel eller överskridande av den definierade säkerhetstemperaturen.
- Utbytbar temperatursensor valfritt med specialbeläggning eller gjord av glas.
- Sensortimeout upptäcker när sensorn inte är i mediumjusterbarheten.
- Temperaturfallsdetektering reagerar på oväntade temperaturfall som kan justeras.
- Inställdhetsövervakning (Delta T) stänger av temperaturkontrollen när inställdheten överskrids.
- Setpoint-begränsningen begränsar den maximala justerbara temperaturen.
- Safe Temp stänger av temperaturkontrollen när värdet överskrids.
- Vid fel förblir omröraren avstängd för maximal säkerhet.
- Tre temperaturkontrollmod: Snabb och snabb uppvärmning, Exakt högsta noggrannhet, Syntesblock optimerat perfekt för kemiska synteser.
- Justerbar uppvärmningshastighet i procent för känsliga prover.
- Bekväm pekskärm för intuitiv användning.
- USB-C-gränssnitt för snabb och enkel dataöverföring till en PC.
- Till skillnad från RH lite, som medvetet klarar sig utan extern temperaturkontroll och därför är optimerad för enkla applikationer och prismedvetna nybörjaranvändare, erbjuder RH basic professionell temperaturkontroll direkt i mediet med ETS-D5-gränssnittet och den medföljande kontakttermometern.
- Detta gör att du kan dra nytta av alla fördelar med exakt extern temperaturkontroll: högre processtillförlitlighet, bättre reproducerbarhet och möjligheten att pålitligt styra ännu mer krävande tillämpningar.
- RH basic kombinerar kompakt design, hög prestanda och professionell temperaturkontroll i en enhet, vilket gör den till det perfekta valet för alla som vill ha mer kontroll och säkerhet i sitt dagliga laboratoriearbete.
- RH basic är ingången till professionell magnetisk omrörningsteknik med extern temperaturkontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 240 V |
| Inkluderar | ETS D5 temperaturprob, hållstav |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 310 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Wattal | 600 W |
| Vikt (metrisk) | 2.1 kg |
| Typ | Värmeplattomrörare |
| Max. Provladdning | 20 kg |
| Visa mer |