Beskrivning
- Ekonomisk magnetomrörare med värmeplatta.
- Mycket noggrann temperaturkontroll är möjlig med sensor placerad direkt i mediet.
- Hög värmeeffekt på 600 watt och värmeplatta i rostfritt stål säkerställer snabb uppvärmning.
- Justerbar säkerhetstemperatur från 100 till 360 °C.
- Mjukstart av omrörarmotorn Inkluderar M 10-gänga för stödstång
- Starkt magnetfält och brett hastighetsområde för volymer upp till 15 liter
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 2000 r/min |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Spänning | 100/115/230 V |
| Wattal | 620 w |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 135 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | M 10 tråd |
| Modell | RH grundläggande |
| Visa mer |