Läs mer
IKA™ RH Basic Vit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13420557 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet:
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13420557
Brand: IKA™ 0005029700
Bara null kvar
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 15 l
Mått (L x B x H) 160 x 246 x 90 mm
Höjd (metrisk) 90 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Modell RH Basic Vit
Temperaturområde (metriskt) 50 till 370 °C
Vikt (metrisk) 2 kg