Läs mer
IKA™ RH Digital magnetomrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13490547 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet:
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13490547
Brand: IKA™ 0005019800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En innovativt designad digital magnetisk uppvärmd omrörare med bussning enligt DIN 12878 för anslutning av en elektronisk kontakttermometer, såsom ETS-D5.
  • Mycket noggrann temperaturkontroll är möjlig med sensor placerad direkt i mediet
  • En hög värmeeffekt på 600 watt och en värmeplatta i rostfritt stål säkerställer snabb uppvärmning
  • Justerbar säkerhetstemperatur från 100° till 360 °C
  • Digital visning av temperatur och hastighet
  • Mjukstart av omrörarmotor
  • Starkt magnetfält och brett hastighetsområde för volymer upp till 15 liter
  • Visning av felkod
  • Enkel hantering med pekknappsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 2000 r/min
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 15 l
Visa Digital LED
Spänning 100/115/230 V
Wattal 600 w
Höjd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 160 mm
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Modell RH Digital
Motortyp Elektroniskt styrd
Skyddsklass IP21
Hastighetskontroll Knapp
Temperaturområde (metriskt) 100 °C till 360 °C
Typ RH Digital magnetomrörare
Vikt (metrisk) 2.8 kg