Läs mer
IKA RH Lite magnetisk omrörare
Produktkod. 31910310 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31910310 Europa
1 options
Produktkod. 31910310 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0020007108
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kompakt magnetisk omrörare designad för pålitlig prestanda till ett överkomligt pris.
  • Enkelt. Kompakt. Pålitligt.
  • Den nya RH Lite är den perfekta lösningen för att gå in i magnetiska omrörares värld.
  • Den imponerar med sin kompakta design och höga kvalitet till ett överkomligt pris.
  • Utvecklad för enkla tillämpningar och grundläggande laboratoriebehov, kombinerar den ett attraktivt pris-prestandaförhållande med solid kvalitet och smart funktionalitet.
  • RH Lite erbjuder allt du behöver för säkert och effektivt arbete.
  • Hög prestanda för lite pengar.
  • Justerbar temperatursäkerhetskrets i enlighet med laboratorieutrustningsstandard EN IEC 61010-2-010 för uppvärmda enheter.
  • Två roterande och tryckknappar för oberoende inställning av inställningspunkten samt start och stopp av uppvärmnings- och omrörningsfunktionen.
  • 600 W värmekraft.
  • Robust 135 mm aluminiumvärmeplatta med ökad ytstyrka för lång livslängd.
  • Maxtemperatur: 310 °C för ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Energieffektiv EC-motor för kraftfull omrörning med minimal energiförbrukning upp till 1500 varv per minut.
  • Extremt kompakt design: endast 168 x 217 mm – idealiskt för små arbetsytor.
  • Låg självuppvärmning av värmeplattan, perfekt för att blanda temperaturkänsliga prover.
  • Två stativmonteringspunkter för flexibel användning och en säker testuppställning.
  • Vad den inte har och varför det är en bra sak.
  • RH lite har medvetet ingen extern temperaturkontroll.
  • För enkla tillämpningar är detta inte bara tillräckligt, utan också en fördel: mindre komplexitet, lägre kostnader och ändå fullständig säkerhet tack vare den integrerade temperatursäkerhetskretsen.
  • Detta gör RH Lite till det idealiska valet för grundläggande processer där direkt temperaturkontroll av värmeplattan är helt tillräcklig.
  • RH lite erbjuder avsevärt högre värmeeffekt, en större värmeplatta, en förbättrad IP-skyddsklass och ett modernt driftkoncept med två intuitiva roterande och tryckknappar.
  • Den kompakta designen sparar plats, medan den robusta värmeplattan och EC-motorn säkerställer tillförlitlighet och effektivitet.
  • Den smarta grunden för ditt laboratorium.
  • RH lite är den perfekta magnetiska omröraren för nybörjare: kompakt, kraftfull och säker utan onödiga extrafunktioner, men med allt du behöver för enkla och pålitliga tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 240 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Wattal 600 W
Vikt (metrisk) 2.1 kg
Typ Värmeplattomrörare
Max. Provladdning 20 kg
Pluggtyp Europa
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 168 x 217 x 100 mm
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Visa LED
Färg Blått