Läs mer
Rhapontin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhaponticin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-5-4-11(8-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 420.142 |