missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
RHBDD2 Polyclonal antibody specifically detects RHBDD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RHBDD2 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | DyLight 405 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | H_RG122E10.2a, H_RG122E10.2b, rhomboid domain containing 2, rhomboid domain-containing protein 2, rhomboid, veinlet-like 7, veinlet-like 7 (Drosophila) |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the center of human RHBDD2. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of RHBDD2. Amino Acid Squence: AERRAAQSRKLMPVPGSY |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?