Läs mer
Thermo Scientific™ RheBuild™ Kit
Produktkod. 11518550 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
7010 with Stator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518550
Brand: Thermo Scientific™ 7010997
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminate the need to order individual parts. Included in each individualized RheBuild Kit are all the parts, tools, and instructions to maintain the precision performance of Rheodyne stainless steel and PEEK platforms.
  • For Rheodyne™ 7010 with Stator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 7010 with Stator
Modell Rheodyne 7010
Typ RheBuild Kit