Learn More
Thermo Scientific™ RheBuild™ Kit
Product Code. 10416684 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
Rheodyne Injektormodeller 7010/7000
Rheodyne Injektormodeller 7725/7725i/7726
Rheodyne-injektorer 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne-injektorer 7125/7126
Rheodyne-injektorer 8125/8126
Rheodyne-injektorer 9125/9126
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10416684
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 7125999
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Allt du behöver för att underhålla din Thermo Scientific™ Rheodyne™ ventiler och injektorer i ditt HPLC-system.
Använda Thermo Scientific™ RheBuild Kit för att underhålla din Thermo Scientific™ Rheodyne™ ventiler och injektorer för högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Ett enda kit innehåller allt du behöver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Maintenance Kit
Beskrivning For Rheodyne models 7125/7126
För användning med (utrustning) Rheodyne-injektorer 7125/7126
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.