Läs mer
Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar
Produktkod. 10299594
Change view
Typ:
Extra lång högtryckskopplingssats
Extra långa högtryckskopplingar set
Högtryck 1/16 tum Ferrule
Högtryck 1/16 tum. Skoning
Kort högtryckskopplingsset
Långa högtryckskopplingar
Kvantitet:
10/Förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet Förpackningsstorlek
10299594 Högtryck 1/16 tum. Skoning 10/Förpackning Paket med 10
10016844 Kort högtryckskopplingsset 5/förpackning Paket med 5
10650816 Högtryck 1/16 tum Ferrule 5/förpackning Paket med 5
10249704 Långa högtryckskopplingar 5/förpackning Paket med 5
11567701 Extra långa högtryckskopplingar set 5/förpackning Paket med 5
11577701 Kort högtryckskopplingsset 10/Förpackning Paket med 10
10269264 Långa högtryckskopplingar 10/Förpackning Paket med 10
10197704 Extra lång högtryckskopplingssats 10/Förpackning Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10299594 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6000210
Beräknad leverans: 22-10-2026
Säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar med Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar.
Säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar genom att använda Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar. Dessa beslag är precisionsbearbetade av 316 rostfritt stål för att vara fria från grader och föroreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Högtryck 1/16 tum. Skoning
Beskrivning Skoning
För användning med (utrustning) LC-kolumner
Material Rostfritt stål
Kvantitet 10/Förpackning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.