Läs mer
Rhein 8-Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rhein 8-Glucoside |
| CAS | 34298-86-7 |
| Molekylformel | C21 H18 O11 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic Acid, 5-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic Acid, Glucorhein, 8-Glucosidorhein-9-anthrone, 8-Glucosylrhein, Glucorein, Rhein 8-O-glucoside, Rhein-8-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O11/c22-6-12-16(25)18(27)19(28)21(32-12)31-11-3-1-2-8-14(11)17(26)13-9(15(8)24)4-7(20(29)30)5-10(13)23/h1-5,12,16,18-19,21-23,25,27-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,16-,18+,19-,21-/m1/s1 |
| LEDER | O(C1=C2C(C(=O)C=3C(C2=O)=C(O)C=C(C(O)=O)C3)=CC=C1)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-9,10-dioxo-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.36 |
| Formel vikt | 446.0849 |